Learn More
Indiumfolie, 99.9975 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. p-4408107
Change view
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11365849 50 x 50 mm 1 Stück
11381179 100 x 100 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11365849
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011386.FI
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: ca. 1.8 g/50 x 50 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-74-6
Summenformel In
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
MDL-Nummer MFCD00134048
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC-Name Indium
SMILES [In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium
Farbe Silberfarben bis weiß
Aussehen Silvery-white foil
Menge 50 x 50 mm
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.9975% (Metals basis)
Form Folie, 0.1 mm (0.004 Zoll) dick