Learn More
Indium(I)-chlorid, wasserfrei, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050959
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11389217 0.5 g 0.50 Gramm
11399217 5 g 5 Gramm
11309227 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389217 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040033.02
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13465-10-6 | ClIn | 150.27 g/mol
Indium chloride is a lewis acid catalyst in organic reactions such as Friedel-Crafts acylations and Diels-Alder reactions and it is used in high-performing solar cells such as optics and microelectronics. It applications finds in semiconductor technology, producing phosphor,low pressure sodium lamp and produce high purity chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13465-10-6
Summenformel ClIn
Molekulargewicht (g/mol) 150.27
MDL-Nummer MFCD00148875
InChI-Schlüssel APHGZSBLRQFRCA-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name λ¹-indiganyliumylidene chloride
SMILES [Cl-].[In+]
Spezifikation
Siedepunkt 608°C
Chemischer Name oder Material Indium(I) chloride
Schmelzpunkt ∼225°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Kristallin
Menge 0.5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Beilstein EM>13,
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and THF.
Formelmasse 150.27
Reinheit (%) 99.995%
Geruch Chlorine-like
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 4.19 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indium chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Indium chloride