Learn More
Indium(III)-chloridhydrat, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381928
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11381928
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011859.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 143983-91-9 | Cl3In | 221.17 g/mol
Indium(III) chloride hydrate is used for mild and selective cleavage of tert-butyldimethylsilyl ethers. It is a Lewis acid, and serves as a catalyst for many organic transformations. It also catalyzes the conversion of aldehydes to gem diacetates by chemoselective process. Lithium indium hydride, an in situ reducing agent, can be prepared from indium trichloride. It catalyzes reactions such as Friedel-Crafts acylations and Diels-Alder reactions. It also catalyzes Knoevenagel condensation between the barbituric acid and the aldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143983-91-9
Summenformel Cl3In
Molekulargewicht (g/mol) 221.17
MDL-Nummer MFCD00011058
InChI-Schlüssel PSCMQHVBLHHWTO-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name indium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[In+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium(III) chloride hydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,4958
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,diethyl ether,and THF.
Formelmasse 221.18 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indium(III) chloride hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Indium chloride (InCl3), hydrate