Learn More
Indium(III)-chlorid, TRC
Product Code. 30389918
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Unit Size:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30389918 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30389918 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI5337252.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Indium(III) Chloride
CAS 10025-82-8
Summenformel Cl3In
Menge 2.5 g
Synonym Indium Chloride (InCl3), Indium Chloride, Indium Trichloride, Trichloroindium
InChI-Formel InChI=1S/3ClH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
SMILES Cl[In](Cl)Cl
IUPAC-Name Trichlorindigan
Molekulargewicht (g/mol) 221.18
Formelmasse 219.8104