Learn More
Indium(III)-chlorid, TRC
Artikelnummer. 30403074
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30403074 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30403074 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI5337251G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium(III) Chloride
CAS 10025-82-8
Summenformel Cl3In
Menge 1 g
Synonym Indium Chloride (InCl3), Indium Chloride, Indium Trichloride, Trichloroindium
InChI-Formel InChI=1S/3ClH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
SMILES Cl[In](Cl)Cl
IUPAC-Name Trichlorindigan
Molekulargewicht (g/mol) 221.18
Formelmasse 219.8104