Learn More
Indium(III)-fluorid, wasserfrei, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476985
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15476985 5 g 5 Gramm
15486985 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15476985
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045525.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7783-52-0 | F3In
Indium(III) fluoride is used in the preparation of non-oxide glasses. It acts as a catalyst in the reaction of trimethylsilyl cyanide (TMSCN) to aldehydes to get cyanohydrins. It play a vital role as a catalyst in organic synthesis to prepare fluorine containing 2,4,5-trisubstituted imidazoles and polysubstituted pyrroles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-52-0
Summenformel F3In
MDL-Nummer MFCD00016149
Synonym indium fluoride, indium trifluoride, indium 3+ trifluoride, acmc-1bcyn, indium 3+ ion trifluoride, fluoride, fluoride, in, fluoride
Spezifikation
Siedepunkt >1200°C
Chemischer Name oder Material Indium (III) fluoride
Schmelzpunkt ∼1170°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel InF3
Merck Index 14,4959
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Freely soluble in dilute acids.
Formelmasse 171.82
Reinheit (%) 99.95%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 4.39 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indium(III) fluoride, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Indium(III) fluoride