Learn More
Indium(III)-hydroxid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329237
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11329237
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040100.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 20661-21-6
Indium(III) hydroxide is used as a precursor to indium(III)oxide. It is also applied in batteries, glasses, ceramics, chemical reagents and semiconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20661-21-6
MDL-Nummer MFCD00011056
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium(III) hydroxide
Schmelzpunkt 150°C (in -H2O)
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 165.84
Reinheit (%) 99.8%