Learn More
Indium(III)-iodid, rot bis gelb, kristallin, 99.994 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391918
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11391918 10 g 10 Gramm
11371918 2 g 2 Gramm
11381918 50 g 50 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11391918
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011854.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13510-35-5 | I3In | 495.531 g/mol
Indium(III) iodide is used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13510-35-5
Summenformel I3In
Molekulargewicht (g/mol) 495.531
MDL-Nummer MFCD00016151
InChI-Schlüssel RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K
Synonym indium triiodide, indium iii iodide, indium iodide ini3, acmc-20akqd, ini3, indium iii iodide, anhydrous, indium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
PubChem CID 83539
IUPAC-Name Triiodindigan
SMILES [In](I)(I)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium(III) iodide
Schmelzpunkt 210°C
Farbe Rot bis gelb
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.994% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 495.53
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.69