Learn More
Indium(III)-oxid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387838
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11387838
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036386.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1312-43-2 | In2O3 | 277.63 g/mol
Finds application in semiconductors and can be used as a resistive element in integrated circuits. It is thermally stable and is suitable for glass, optic and ceramic applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1312-43-2
Summenformel In2O3
Molekulargewicht (g/mol) 277.63
MDL-Nummer MFCD00011060
InChI-Schlüssel PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name diindium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium(III) oxide
Schmelzpunkt 850°C (volat.)
Physikalische Form Sintergranalien
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,4952
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 277.64
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 7.18 g/mL