Learn More
Indium(III)-oxid, 99.9997 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4258728 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11934161 5 g Glasflasche 5 Gramm
11944161 25 g Glasflasche 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11934161
Marke: Thermo Scientific Acros 193170050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1312-43-2 | In2O3 | 277.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1312-43-2
Summenformel In2O3
Molekulargewicht (g/mol) 277.63
MDL-Nummer MFCD00011060
InChI-Schlüssel PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name diindium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium(III) oxide
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 81.0 to 84.3% (In) (Complexometry)
Strukturformel In2O3
Merck Index 15,4992
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 277.63
Reinheit (%) 99.9997%
Güte Spurenmetallbasis