Learn More
Indium(III)-oxid, Puratronic™, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11360979
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11360979 10 g 10 Gramm
11370979 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11360979 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010709.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1312-43-2 | In2O3 | 277.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1312-43-2
Summenformel In2O3
Molekulargewicht (g/mol) 277.63
MDL-Nummer MFCD00011060
InChI-Schlüssel PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name diindium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium(III) oxide
Schmelzpunkt 850°C (volat.)
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,4952
Formelmasse 277.64
Reinheit (%) 99.997%
Güte Puratronic
Geruch Geruchsneutral
Dichte 7.18 g/mL