Learn More
Indium(III)-phosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345169
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11345169 5 g 5 Gramm
11355169 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11345169 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18281.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14693-82-4 | InO4P | 209.788 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14693-82-4
Summenformel InO4P
Molekulargewicht (g/mol) 209.788
MDL-Nummer MFCD00016154
InChI-Schlüssel UJXZVRRCKFUQKG-UHFFFAOYSA-K
Synonym indium iii phosphate, acmc-1cjl6, indium 3+ phosphate, indium 3+ ion phosphate
PubChem CID 9815692
IUPAC-Name Indium(3+);phosphat
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[In+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium(III) phosphate
Menge 5 g
Formelmasse 209.79
Reinheit (%) 98%
Dichte 4.9