Learn More
Indium(III)-phosphid, polykristalliner Klumpen, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022638
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11472907 1 g 1 Gramm
11482907 5 g 5 Gramm
11492907 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11472907
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15509.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 22398-80-7 | InP | 145.792 g/mol
InP is used in high-power and high-frequency electronics because of its superior electron velocity. It also has a direct bandgap, making it useful for optoelectronics devices like laser diodes. It is also used as a substrate for epitaxial indium gallium arsenide based opto-electronic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
InP wird aufgrund seiner überlegenen Elektronengeschwindigkeit in der Hochleistungs- und Hochfrequenzelektronik eingesetzt. Es verfügt außerdem über eine direkte Bandlücke, was es für optoelektronische Geräte wie Laserdioden nützlich macht. Es wird auch als Substrat für epitaxiale Indium-Galliumarsenid-basierte optoelektronische Geräte verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22398-80-7
Summenformel InP
Molekulargewicht (g/mol) 145.792
MDL-Nummer MFCD00016153
InChI-Schlüssel GPXJNWSHGFTCBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium phosphide, indium iii phosphide, indium monophosphide, unii-sd36lg60g1, ccris 8799, phosphinidyneindium, dsstox_cid_11444, dsstox_rid_78875
PubChem CID 31170
IUPAC-Name Phosphinidinindium
SMILES P#[In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium(III) phosphide
Schmelzpunkt 1070°C
Physikalische Form Polykristalliner Klumpen
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,4953
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 145.79
Reinheit (%) 99.99%
Dichte 4.81