Learn More
Indium(III)-sulfat, wasserfrei, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349237
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11349237 25 g 25 Gramm
11339237 100 g -
2 options
Artikelnummer. 11349237
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040102.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13464-82-9 | In2O12S3 | 517.80 g/mol
Indium(III) sulfate, anhydrous is used in the preparation of indium or indium containing substances like copper indium selenide. It is employed to electroplate indium metal, as a hardening agent in gold electroplating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13464-82-9
Summenformel In2O12S3
Molekulargewicht (g/mol) 517.80
MDL-Nummer MFCD00011059
InChI-Schlüssel XGCKLPDYTQRDTR-UHFFFAOYSA-H
Synonym indium sulfate, indisulfat, indium sulphate, indium iii sulfate, diindium tris sulphate, indium trisulfate, diindium trisulfate, indium sequisulfate, sulfuric acid, indium salt, indisulfat german
PubChem CID 26044
SMILES [In+3].[In+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium(III) sulfate
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Grau
Physikalische Form Fest
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Indium(3+);trisulfat
Formelmasse 517.83
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.438 g/mL