Learn More
Indium(III)-sulfat-Hydrat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7058608
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11380108
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042870.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel In2(SO4)3·xH2O
MDL-Nummer MFCD00149747
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium (III) sulfate hydrate
Schmelzpunkt 250°C (decomposition)
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 517.83 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%