Learn More
Indium(III)-sulfid, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376239
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11376239 50 g 50 Gramm
11356239 2 g 2 Gramm
11366239 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11376239 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044835.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 12030-24-9 | In2S3 | 325.82 g/mol
Indium(III) sulfide acts as mid band gap semiconductor. It is an important material for optoelectronic and photovoltaic applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12030-24-9
Summenformel In2S3
Molekulargewicht (g/mol) 325.82
MDL-Nummer MFCD00011061
InChI-Schlüssel SIXIBASSFIFHDK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name diindium(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[In+3].[In+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium (III) sulfide
Schmelzpunkt 1050°C
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 325.83
Reinheit (%) 99.98%
Geruch Like rotten eggs
Empfindlichkeit Moisture sensitive