Learn More
Indium(III)-sulfid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442367
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15442367 50 g 50 Gramm
15422367 2 g 2 Gramm
15432367 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15442367 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045563.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 12030-24-9 | In2S3 | 325.82 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12030-24-9
Summenformel In2S3
Molekulargewicht (g/mol) 325.82
MDL-Nummer MFCD00011061
InChI-Schlüssel SIXIBASSFIFHDK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name diindium(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[In+3].[In+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium (III) sulfide
Schmelzpunkt 1050°C
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Formelmasse 325.83
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Like rotten eggs
Empfindlichkeit Moisture sensitive