Learn More
Indium(III)-trifluormethansulfonat, TRC
Artikelnummer. 30400387
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30400387 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30400387 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI53375010G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium(III) Trifluoromethanesulfonate
CAS 128008-30-0
Summenformel C3F9InO9S3
Menge 10 g
Synonym Indium Triflate, Indium Trifluoromethylsulfonate, Indium Tris(trifluoromethanesulfonate), Indium Tritriflate, Indium(3+) Triflate, Indium(3+) Trifluoromethanesulfonate, Indium(III) Triflate, Indium(III) Trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic Acid Indium(3+) Salt, Tris(trifluoromethanesulfonato)indium
InChI-Formel InChI=1S/3CHF3O3S.In/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
SMILES [In+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name Indium(3+);trifluormethansulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 562.03
Formelmasse 561.76