Learn More
Indiumbarren/-knopf,≈ 31 mm (1,2 in.) Durchmesser x 5,3 mm (0,21 in.) dick, 99,99 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15434945
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15434945 1 Pc. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15434945 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045111.KF
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium ingot/button
Farbe Silber
Namenshinweis ≈31mm (1.2 in.) dia. x 5.3mm (0.21 in.) thick
CAS 7440-74-6
Menge 1 Pc.
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈28g/piece
Form Pieces
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel In
MDL-Nummer MFCD00134048
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [In]
IUPAC-Name Indium
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Reinheit (%) 99.99%