Learn More
Indiumoxid, polymere Vorstufe, in Hexan, Oxid ≈ 30 Gew.%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11324727
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11324727 5 g 5 Gramm
1 options
Artikelnummer. 11324727
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039752.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Herstellung von transparenten, elektrisch leitenden Elektroden
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1312-43-2
Summenformel In2O3
Molekulargewicht (g/mol) 277.63
MDL-Nummer MFCD00011060
InChI-Schlüssel PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name diindium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium oxide
Namenshinweis Polymeric precursor in Hexane
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Löslichkeitsinformationen Soluble in hexane and toluene; Insoluble in alcohols
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Oxide ≈30 wt%