Learn More
Indiumoxid, verzinnt-dotiertes, polymeres Vorprodukt, Oxid ≈ 20 Gew.%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051908
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11349877 2 g 2 Gramm
11359877 10 g 10 Gramm
11339877 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11349877
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042229.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Herstellung von transparenten, elektrisch leitenden Elektroden
It is used in the preparation of transparent electrical conducting electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1312-43-2
Summenformel In2O3
Molekulargewicht (g/mol) 277.63
MDL-Nummer MFCD00011060
InChI-Schlüssel PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name diindium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium oxide
Namenshinweis Tin doped, polymeric precursor
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Menge 2 g
UN-Nummer UN1993
Flammpunkt 13°C (55°F)
Löslichkeitsinformationen Soluble in hexane and toluene; Insoluble in alcohols
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Oxide ≈20 wt%