Learn More
Indiumpulver, -100 Mesh, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Indium powder |
| Farbe | Silberfarben bis grau |
| Schmelzpunkt | 156.6°C |
| Siedepunkt | 2072°C |
| Dichte | 7.31 g/mL |
| Menge | 5 g |
| Netzgröße | −100 Mesh |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Form | Pulver |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Indium powder
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- MIXTURE LIST-Enthält: Indium