Learn More
Indiumlösung für ICP/MS 10 mg/L HNO₃- Matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12997363 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12997363 100 ml Flasche 100 Milliliter
12987363 50 ml Flasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12997363 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 626 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.90 €
    50.72 € / 100 Milliliter
    Sparen 18.18 €
    26% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-74-6
Summenformel In
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
MDL-Nummer MFCD00134048
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC-Name Indium
SMILES [In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium
Verpackung Flasche
Konzentration 10 mg/l
Solvent or Matrix Salpetersäure
Menge 100 ml