Learn More
Indiumzinnoxid, NanoTek™, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460910
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460910 25 g 25 Gramm
11470910 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460910 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044927.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 50926-11-9 | InOSn | 249.527 g/mol
Indium tin oxide is one of the most widely used transparent conducting oxides due to its important properties like electrical conductivity and optical transparency, as well as the easy formation of thin film on deposition. It is also used in touch panels, electrochromic, electroluminescent and LCD displays, plasma displays, field emission displays, heat reflective coatings, energy efficient windows, gas sensors and photovoltaics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • NanoTek™ Indiumzinnoxid kann verwendet werden, um transparente Beschichtungen leitfähig zu machen, wie z. B. die Oberflächen von Computerbildschirmröhren oder Folien, die zur Herstellung leitfähiger Bildschirme, wie beispielsweise von interaktiven Touchscreens, verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50926-11-9
Summenformel InOSn
Molekulargewicht (g/mol) 249.527
MDL-Nummer MFCD00171662
InChI-Schlüssel AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-1au9m, tin ii oxide indigane
PubChem CID 57350325
IUPAC-Name Indium;oxotin
SMILES O=[Sn].[In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium tin oxide NanoTek™
Farbe Gelb nach grün
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 7.16 g/mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indium tin oxide, Nanotek
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Mention de danger
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Conseils de prudence
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Indium oxide, Tin oxide
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.