Learn More
Indiumzinnoxid, NanoTek™, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Indium tin oxide is one of the most widely used transparent conducting oxides due to its important properties like electrical conductivity and optical transparency, as well as the easy formation of thin film on deposition. It is also used in touch panels, electrochromic, electroluminescent and LCD displays, plasma displays, field emission displays, heat reflective coatings, energy efficient windows, gas sensors and photovoltaics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- NanoTek™ Indiumzinnoxid kann verwendet werden, um transparente Beschichtungen leitfähig zu machen, wie z. B. die Oberflächen von Computerbildschirmröhren oder Folien, die zur Herstellung leitfähiger Bildschirme, wie beispielsweise von interaktiven Touchscreens, verwendet werden.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | Indium tin oxide NanoTek™ |
| Farbe | Gelb nach grün |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 25 g |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Reinheit (%) | 99.5% |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Dichte | 7.16 g/mL |
Seguridad y manipulación
- Indium tin oxide, Nanotek
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H372-Schädigt die Organe.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Indium oxide, Tin oxide
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.