Learn More
Indiumzinnoxid, Vakuumabscheidungs-Gütegrad, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11375407 25 g 25 Gramm
11365407 5 g 5 Gramm
11355407 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11375407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042677.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 50926-11-9 | InOSn | 249.527 g/mol
Indium tin oxide is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50926-11-9
Summenformel InOSn
Molekulargewicht (g/mol) 249.527
MDL-Nummer MFCD00171662
InChI-Schlüssel AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-1au9m, tin ii oxide indigane
PubChem CID 57350325
IUPAC-Name Indium;oxotin
SMILES O=[Sn].[In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium tin oxide
Physikalische Form Stücke
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Reinheit (%) 99.99%