Learn More
Indiumdraht, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. p-4408114
Click to view available options
Menge:
1 m
5 m
Packungsgröße:
1 Meter
5 Meter
Artikelnummer. 11396567
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000470.G1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Form: ca.5.74 g/m
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-74-6
Summenformel In
Molekulargewicht (g/mol) 114.82
MDL-Nummer MFCD00134048
InChI-Schlüssel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC-Name Indium
SMILES [In]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indium
Farbe Silberfarben bis weiß
Aussehen Silvery-white wire
Dichte 7.31g/cm3 at 20°C
Menge 1 m
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Form Draht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser