Learn More
Hirschmann™ Individuelles Kalibrierzertifikat (DAkkS)
Artikelnummer. 11602309
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Büretten, 2; 5; 10; 25; 50; 100 ml
Messkolben, 1; 2; 3; 5; 10; 20; 25; 50; 100; 150; 250; 500; 1000; 2000; 5000; 10.000 ml
Messpipetten, 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 25; 50 ml
akku-drivetrade; 20 + 50 ml
ceramustrade; und ceramustrade; classic, feste Volumina 1 bis 50 ml
ceramustrade; und ceramustrade; classic, variable Volumina 0,2 bis 60 ml
labopettetrade; 12-Kanal, 5 bis 250 mu;l
labopettetrade; 8-Kanal, 0,5 bis 250 mu;l
labopettetrade; fest 0,5 mu;l bis 5 ml
labopettetrade; variabel 0,5 mu;l bis 5 ml/labopettor
opustrade; 10, 20 + 50 ml
solarustrade; 10 + 20 + 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11602309
Marke: Hirschmann™ 9980119
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Individuelles DAkkS-Kalibrierzertifikat mit einer individuellen Seriennummer-ID auf dem Gerät und dem Zertifikat, getestet und dokumentiert im Hirschmann™ DAkkS-Kalibrierlabor.
  • Individuelles DAkkS-Kalibrierzertifikat
  • Mit Seriennummer
  • Kennzeichnung mit Gerätekennung
  • Mit der DAkkS-Dokumentation
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) opustrade; 10, 20 + 50 ml
Beschreibung Individuelles Kalibrierzertifikat
Produkttyp DAkkS-Zertifikat für Hirschmann™ Liquid-Handling-Geräte, bereitgestellt von der Hirschmann™ Produktion
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hirschmann liquid handling devices delivered from Hirschmann production