Learn More
Fisherbrand™ Einzelne zylindrische Kalibriergewichte aus Edelstahl, Klasse F2
Artikelnummer. 15565149 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Packungsgröße:
1 Einheit
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewicht (metrisch) unitSize
15565149 10 g 1 Einheit
15565169 500 g 1 Einheit
15565189 10 kg 1 Einheit
15585139 2 g 1 Einheit
15585159 100 g 1 Einheit
15585179 5 kg 1 Einheit
15545139 1 g 1 Einheit
15545159 50 g 1 Einheit
15545179 2 kg 1 Einheit
15525169 200 g 1 Einheit
15525149 5 g 1 Einheit
15505179 1 kg 1 Einheit
15505159 20 g 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15565149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.60 €
    37.30 € / 1 Einheiten
    Sparen 6.30 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit Wägegeräten hoher Genauigkeit (Klasse II). Fisherbrand™ Klasse F2 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind auch für den Einsatz in wichtigen Handelstransaktionen, beispielsweise mit Edelmetallen und Edelsteinen, vorgesehen.
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse F2
  • Gewichte, die zur Überprüfung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse M 1 und gegebenenfalls der Klasse M 2 vorgesehen sind
  • In Übereinstimmung mit OIML R111
Spezifikation
Klassifikation F2
Material Edelstahl
Gewicht (metrisch) 10 g
Masse 10 g
Form Zylindrisch