Learn More
Fisherbrand™ Einzelne Kalibriergewichte aus Edelstahl in Plättchenform, Klasse E2
Artikelnummer. 15595089 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
1 mg geliefert
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
1 Einheit
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewicht (metrisch) Packungsgröße
15595089 200 mg 1 Einheit
15535089 2 mg 1 Einheit
15575089 50 mg 1 Einheit
15585089 100 mg 1 Einheit
15545089 5 mg 1 Einheit
15555089 10 mg 1 Einheit
15565089 20 mg 1 Einheit
15525089 1 mg geliefert 1 Einheit
15505099 500 mg 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15595089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.50 €
    32.10 € / 1 Stück
    Sparen 5.40 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Kalibrierung von Gewichten mit geringerer Genauigkeit. Zwiebel™ Klasse E2 individuelle zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F1-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen der Genauigkeitsklasse I vorgesehen.
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse E 2
  • Gemäß OIML R 111
Spezifikation
Klassifikation E2
Material Edelstahl
Gewicht (metrisch) 200 mg
Masse 200 mg geliefert