Learn More
Wheaton™ Einzeln verpackte, sterile Schöpflöffel
Artikelnummer. 16601794 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
100 ml
250 ml
Farbe:
Blau
Klar
Packungsgröße:
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe Packungsgröße
16601794 250 ml Klar 50 Stück
16651784 30 ml Blau 50 Stück
16661784 30 ml Klar 50 Stück
16671784 100 ml Blau 50 Stück
16681784 100 ml Klar 50 Stück
16691784 250 ml Blau 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16601794 Proveedor Wheaton™ N.º de proveedor 360240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.00 €
    160.50 € / 50 Stück
    Sparen 38.50 €
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 26-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Ideal für die sichere Probenahme und den sicheren Transport in einem einzigen Behälter, eliminiert das Risiko einer Kreuzkontamination.
  • Erhältlich in 3 Größen: 30 Ml, 100 ml, und 250 ml
  • Geeignet für die Lebensmittelindustrie und pharmazeutische Anforderungen
  • Nach BS EN 14254 auf eine sichere, leckagefreie Leistungsfähigkeit geprüft
  • Griff lässt sich nach der Probenahme für einen einfachen Transport abbrechen
  • Die lange Grifflänge eignet sich für die meisten Probenahmeanwendungen
  • Auswahl zwischen transparentem und blauem Polystyrol
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Einzeln verpackt
Especificaciones
Produkttyp Schöpflöffel
Beschreibung Einzeln verpackt
Verschlussmaterial Metall
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Klar
Menge 50/Pckg.
Länge (metrisch) 385 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.