Learn More
Wheaton™ Einzeln verpackte, sterile Schöpflöffel
Artikelnummer. 16691784 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
100 ml
250 ml
Farbe:
Blau
Klar
Packungsgröße:
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe Packungsgröße
16691784 250 ml Blau 50 Stück
16651784 30 ml Blau 50 Stück
16661784 30 ml Klar 50 Stück
16671784 100 ml Blau 50 Stück
16681784 100 ml Klar 50 Stück
16601794 250 ml Klar 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16691784 Lieferant Wheaton™ Lieferanten-Nr. 360239
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.00 €
    160.50 € / 50 Stück
    Sparen 31.50 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 17-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal für die sichere Probenahme und den sicheren Transport in einem einzigen Behälter, eliminiert das Risiko einer Kreuzkontamination.
  • Erhältlich in 3 Größen: 30 Ml, 100 ml, und 250 ml
  • Geeignet für die Lebensmittelindustrie und pharmazeutische Anforderungen
  • Nach BS EN 14254 auf eine sichere, leckagefreie Leistungsfähigkeit geprüft
  • Griff lässt sich nach der Probenahme für einen einfachen Transport abbrechen
  • Die lange Grifflänge eignet sich für die meisten Probenahmeanwendungen
  • Auswahl zwischen transparentem und blauem Polystyrol
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Einzeln verpackt
Spezifikation
Produkttyp Schöpflöffel
Beschreibung Einzeln verpackt
Verschlussmaterial Metall
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Blau
Menge 50/Pckg.
Länge (metrisch) 385 mm