Learn More
Indocyaningrün, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11403222 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11403222 5 mg -
11413222 25 mg 25 Milligramm
11423222 50 mg 50 Milligramm
11433222 100 mg -
4 options
Artikelnummer. 11403222
Marke: MP Biomedicals 0215502005
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 3599-32-4
Summenformel C43H47N2NaO6S2
Molekulargewicht (g/mol) 774.967
MDL-Nummer MFCD00013078
InChI-Schlüssel MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M
Synonym Cardiogreen, Fax green
PubChem CID 132274068
ChEBI CHEBI:31696
IUPAC-Name Natrium;4-[(2E)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-Dimethyl-3-(4-Sulfonatobutyl)Benzo[e]indol-3-ium-2-yl]Hepta-2,4,6-Trienyliden]-1,1-Dimethylbenzo[e]indol-3-yl]Butan-1-Sulfonat
SMILES CC1(C(=[N+](C2=C1C3=CC=CC=C3C=C2)CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC=CC=CC=C4C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC6=CC=CC=C65)(C)C)C.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indocyanine green
Prozentgehaltsbereich ∽ 90%
Formelmasse 774.98
Farbe Grün
Menge 5 mg
Physikalische Form Kristallpulver