Learn More
Janusblau, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 15402152 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15402152 1 g 1 Gramm
10631273 5 g 5 Gramm
10181092 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15402152
Marke: Thermo Scientific Acros 365330010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 4569-88-4
Summenformel C30H24ClN5O
Molekulargewicht (g/mol) 506.01
MDL-Nummer MFCD00011924
InChI-Schlüssel SCMDRBZEIUMBBQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 9575841
SMILES [Cl-].CC1=CC2=NC3=CC(C)=C(N)C=C3[N+](C3=CC=CC=C3)=C2C=C1N\N=C1/C(=O)C=CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indoine Blue
Infrarotspektrum Echt
IUPAC-Name 3-Amino-2,8-dimethyl-7-{2-[(1Z)-2-oxo-1,2-dihydronaphthalin-1-yliden]hydrazin-1-yl}-5-phenyl-5λ⁵-phenazin-5-yliumchlorid
Lambda max. 595 to 601nm (0.001% in methanol)
Formelmasse 506.01
Verlust bei Trocknung 10% max. (110°C, 1 h)
Menge 1 g