Learn More
Indol-2-Carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30396040
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30396040 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30396040 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI6270001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole-2-carboxylic Acid
CAS 1477-50-5
Summenformel C9 H7 N O2
Menge 1 g
Synonym 1H-Indole-2-carboxylic acid, Indole-2-carboxylic acid (7CI,8CI), 2-Carboxyindole, 2-Indolylformic acid, NSC 16598
InChI-Formel InChI=1S/C9H7NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5,10H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1cc2ccccc2[nH]1
IUPAC-Name 1H-Indol-2-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
Formelmasse 161.0477