missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Indole-3-acetyl-L-aspartic Acid, TRC

Artikelnummer. 30007304
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30007304 25 mg 25 Milligramm
30004439 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30007304 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI57737025MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2456-73-7
Summenformel C14H14N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 290.27
Synonym N-[2-(1H-Indol-3-yl)acetyl]-L-aspartic Acid, N-(Indol-3-ylacetyl)-aspartic Acid, N-(Indol-3-ylacetyl)-L-aspartic Acid, (Indole-3-acetyl)aspartic Acid, (Indoleacetyl)aspartic Acid, 3-Indolylacetyl-L-aspartic Acid, Indol-3-ylacetylaspartic Acid, Indole-3-acetyl-L-aspartic Acid, Indole-3-acetylasparaginic Acid;
IUPAC-Name (2S)-2-[[2-(1H-indol-3-yl)acetyl]amino]butanedioic acid
SMILES O=C(O)C[C@@H](C(O)=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C21)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Indole-3-acetyl-L-aspartic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C14H14N2O5/c17-12(16-11(14(20)21)6-13(18)19)5-8-7-15-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,11,15H,5-6H2,(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)/t11-/m0/s1
Menge 25 mg
Formelmasse 290.0903
Versandbedingung Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.