Learn More
Indol-3 -Carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020616
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11450473 1 g 1 Gramm
11460473 5 g 5 Gramm
11470473 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11450473
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12634.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 771-50-6 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Indole-3-carboxylic acid is used as a raw material in synthesis. The structures of the derivatives of indole-3-carboxylic acid were studied using gas chromatography with high resolution mass spectrometry (GC-HRMS), ultra-high performance liquid chromatography in combination with high resolution tandem mass spectrometry (UHPLC-HRMS), nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR) and Fourier transform infrared spectroscopy. Reactant for preparation of: Anticancer agents, Derivatives of amino acids and peptides, Serotonin 5-HT4 receptor antagonists, Primary acylureas, Inhibitors of Gli1-mediated transcription in the Hedgehog pathway, Serotonin 5-HT6 antagonists, Very Late Antigen-4 (VLA-4) sntagonists, EphB3 receptor tyrosine kinase inhibitors, Potential Therapeutic Agent for Alzheimer?s Disease, Vinyl ester pseudotripeptide proteasome inhibitors
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Indol-3-Carbonsäure wird als Rohstoff für die Synthese verwendet. Die Strukturen der Derivate von Indol-3-Carbonsäure wurden mit Hilfe der Gaschromatographie mit hochauflösender Massenspektrometrie (GC-HRMS), Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatographie in Kombination mit hochauflösender Tandem-Massenspektrometrie (UHPLC-HRMS), Kernspinresonanzspektroskopie (NMR) und Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopie untersucht. Reaktionsmittel zur Vorbereitung von: Krebsmedikamenten, Derivaten von Aminosäuren und Peptiden, Serotonin 5-HT4-Rezeptor-Antagonisten, Primäracylureas, Inhibitoren von Gli1-vermittelten Transkription im Hedgehog-Pfad, Serotonin 5-HT6-Antagonisten, Very-Late-Antigen-4 (VLA-4)-Antagonisten, EphB3-Rezeptor-Tyrosin-Kinase-Inhibitoren, potenziellen therapeutischen Wirkstoffen gegen Alzheimer-Krankheit, Vinylester-Proteost-Peptid-Hemmer
Löslichkeit
Löslich in 95 % Ethanol: 50 mg/ml, auch in Methanol löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter normalen Bedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 771-50-6
Summenformel C9H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
MDL-Nummer MFCD00005624
InChI-Schlüssel KMAKOBLIOCQGJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-3-carboxylic acid, 3-indoleformic acid, 3-carboxyindole, indole-3-carboxylicacid, 3-indolecarboxylic acid, indole-3-carboxylate, 3-indolylcarboxylic acid, beta-indolylcarboxylic acid, indole-3 carboxylic acid, ico
PubChem CID 69867
ChEBI CHEBI:24809
IUPAC-Name 1H-Indol-3-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∼239°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 129435
Löslichkeitsinformationen Soluble in 95% Ethanol: 50mg/ml,also soluble in methanol.
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) 98%