Learn More
Indol-3-propionsäure-2,2-d2, CDN
Artikelnummer. 30320714
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30320714 0.05 g 0.05 Gramm
30319770 0.1 g 0.10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30320714 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND76860.05G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Indolepropionic-d2 Acid
CAS 2469257-98-3
Summenformel C11 D2 H9 N O2
Menge 0.05 g
Synonym 3-(3-Indolyl)propionic Acid-2,2-D2, Indole-3-propionic-2,2-d2 Acid, 3-(1 H-Indol-3-yl)propanoic-2,2-d2 acid, 3-(2-Carboxyethyl-2,2-d2)-1 H-indole
InChI-Formel InChI=1 S/C11H11NO2/c13-11(14)6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12 H,5-6H2,(H,13,14)/i6D2
SMILES [2 H]C([2 H])(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
IUPAC-Name 2,2-Dideuterio-3-(1H-indol-3-yl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 191.2229
Formelmasse 191.0915 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity