Learn More
Indol-3-propionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361737
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11361737 5 g 5 Gramm
11371737 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361737 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04877.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 830-96-6 | C11H11NO2 | 189.21 g/mol
Indole-3-propionic acid is a reactant for preparation of fluorescent analogues of strigolactones, melanocortin receptors ligands, histamine H4 receptor agonists, and NR2B/NMDA receptor antagonists. It is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used to Study as an adjunct to improve perfusion after liver transplant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Indol-3-Propionsäure ist ein Reaktant für die Herstellung fluoreszierender Analoga von Strigolactonen, Melanocortin Rezeptorliganden, Histamin H4-Rezeptoragonisten und NR2B/NMDA-Rezeptorantagonisten. Er wird auch als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet. Wird auch zur Erforschung als Zusatzstoff zur Verbesserung der Perfusion nach einer Lebertransplantation verwendet.
Löslichkeit
Gering wasserlöslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 830-96-6
Summenformel C11H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 189.21
MDL-Nummer MFCD00005660
InChI-Schlüssel GOLXRNDWAUTYKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-indolepropionic acid, indole-3-propionic acid, 3-1h-indol-3-yl propanoic acid, 1h-indole-3-propanoic acid, indolepropionic acid, indolylpropionic acid, 3-3-indolyl propionic acid, 3-3-indolyl propanoic acid, ipa auxin, 1h-indole-3-propionic acid
PubChem CID 3744
ChEBI CHEBI:43580
IUPAC-Name 3-(1H-Indol-3-yl)Propansäure
SMILES OC(=O)CCC1=CNC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole-3-propionic acid
Schmelzpunkt 132°C to 135°C
Menge 5 g
Beilstein 147733
Löslichkeitsinformationen It is slightly soluble in water.
Formelmasse 189.21
Reinheit (%) 98%