Learn More
Indol-3-brenztraubensäure, TRC
Artikelnummer. 30394772
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30394772 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30394772 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI627180250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole-3-pyruvic Acid
CAS 392-12-1
Summenformel C11 H9 N O3
Menge 250 mg
Synonym α-Oxo-1H-indole-3-propanoic Acid, Indolepyruvic Acid, 1H-Indole-3-pyruvic Acid, 3-(3-Indolyl)-2-oxopropanoic Acid, 3-(3-Indolyl)pyruvic Acid, 3-Indolylpyroracemic Acid, 3-Indolylpyruvic Acid, Indole-3-pyruvate, Indolyl-3-pyruvate, NSC 88874, POL 240, β-Indolepyruvic Acid, β-Indolylpyruvic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C11H9NO3/c13-10(11(14)15)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,12H,5H2,(H,14,15)
SMILES OC(=O)C(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
IUPAC-Name 3-(1H-Indol-3-yl)-2-oxo-propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 203.19
Formelmasse 203.0582