Learn More
Indol-5-carboxaldehyd, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10667084 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10667084 5 g Glasflasche 5 Gramm
10452995 1 g Glasflasche 1 Gramm
10561534 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10667084 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 391630050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1196-69-6 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1196-69-6
Summenformel C9H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 145.16
MDL-Nummer MFCD02093664
InChI-Schlüssel ADZUEEUKBYCSEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-5-carboxaldehyde, 5-formylindole, indole-5-carbaldehyde, 1h-indole-5-carboxaldehyde, 5-indolealdehyde, indole-5-aldehyde, 5-formyl-1h-indole, 5-indolecarboxaldehyde, indole-5-carboxaldehyde 5-formylindole, 5-formyl-indole
PubChem CID 589040
IUPAC-Name 1H-Indol-5-Carbaldehyd
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole-5-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 100°C to 103°C
Farbe Orange oder bräunlich
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 145.16
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indole-5-carboxaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.