Learn More
Indol-5-carboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30396768
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30396768 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30396768 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI61501010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole-5-carboxaldehyde
CAS 1196-69-6
Summenformel C9 H7 N O
Menge 10 g
Synonym 1H-Indole-5-carboxaldehyde, Indole-5-carboxaldehyde (7CI,8CI), 5-Formylindole, Indole-5-aldehyde, Indole-5-carbaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C9H7NO/c11-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-10-9/h1-6,10H
SMILES O=Cc1ccc2[nH]ccc2c1
IUPAC-Name 1H-Indol-5-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 145.16
Formelmasse 145.0528