Learn More
Indol-6-Boronsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480058
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15480058 250 mg 250 Milligramm
15470058 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480058 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53313.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 147621-18-9 | C8H8BNO2 | 160.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147621-18-9
Summenformel C8H8BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 160.97
MDL-Nummer MFCD03095176
InChI-Schlüssel ZVMHOIWRCCZGPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-6-boronic acid, 6-indolylboronic acid, 1h-indol-6-yl boronic acid, 6-indoleboronic acid, indole-6-boronicacid, 1h-indol-6-yl-6-boronic acid, 6-borono-1h-indole, 6-indole boronic acid, 6-boronoindole, 1h-indole-6-boronic acid
PubChem CID 2763205
IUPAC-Name (1H-indol-6-yl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C2C=CNC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole-6-boronic acid
Schmelzpunkt 177°C to 181°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 160.97
Reinheit (%) 98%