Learn More
Alfa Aesar™ Indol-6-Carboxaldehyd, 97 %
Artikelnummer. 15431318
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15431318 250 mg 250 Milligramm
15421318 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15431318 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H55152.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1196-70-9
Summenformel C9H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 145.161
MDL-Nummer MFCD02179596
InChI-Schlüssel VSPBWOAEHQDXRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-6-carboxaldehyde, 6-formylindole, 1h-indole-6-carboxaldehyde, indole-6-carbaldehyde, 6-indolecarboxaldehyde, indole-6-carboxalehyde, 6-formyl-1h-indole, indole-6-carboxaldehyde 6-formylindole, 6-formyl-indole, 6-formyl indole
PubChem CID 2773435
IUPAC-Name 1H-Indol-6-Carbaldehyd
SMILES C1=CC(=CC2=C1C=CN2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole-6-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 127°C to 131°C
Farbe Braun bis Weiß
Menge 250 mg
Formelmasse 145.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest