Learn More
Indol-6-methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15585896 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15585896 250 mg 250 Milligramm
15575896 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15585896 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 455542500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1075-26-9
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.18
MDL-Nummer MFCD02179595
InChI-Schlüssel WRMZOPANDOHWJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxymethylindole, 1h-indol-6-yl methanol, indole-6-methanol, 1h-indole-6-methanol, indol-6-ylmethan-1-ol, indol-6-yl-methanol, pubchem7966, 6-hydroxymethyl indole, 6-indolmethanol
PubChem CID 2773459
SMILES OCC1=CC=C2C=CNC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indole-6-methanol
Schmelzpunkt 45.0°C to 50.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 250 mg
IUPAC-Name 1H-Indol-6-Ylmethanol
Formelmasse 147.17
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Indol-6-methanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke