Learn More
Indoleessigsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Indolyl-acetic acid |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13) |
| Formelmasse | 175.0633 |