Learn More
(+/-)-Indolin-2-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447136
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11447136 5 g 5 Gramm
11457136 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11447136
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25450.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 78348-24-0 | C9H8NO2 | 162.17 g/mol
(±)-Indoline-2-carboxylic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(+/-)-Indolin-2-carboxylsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78348-24-0
Summenformel C9H8NO2
Molekulargewicht (g/mol) 162.17
MDL-Nummer MFCD00010635
InChI-Schlüssel QNRXNRGSOJZINA-QMMMGPOBSA-M
Synonym indoline-2-carboxylic acid, +/--indoline-2-carboxylic acid, dl-indoline-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylicacid, 2,3-dihydro, 2,3-dihydroindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro, 2-indolinecarboxylic acid, indoline-2-carboxylicacid, 1-indoline-2-carboxylic acid, pubchem3035
PubChem CID 86074
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1H-Indol-2-Carbonsäure
SMILES [O-]C(=O)[C@@H]1CC2=CC=CC=C2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-Indoline-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∼168°C (decomposition)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 163.18
Reinheit (%) 95%