Learn More
(+/-)-Indolin-2-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457136
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11457136 25 g 25 Gramm
11447136 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11457136 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25450.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 78348-24-0 | C9H8NO2 | 162.17 g/mol
(±)-Indoline-2-carboxylic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(+/-)-Indolin-2-carboxylsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78348-24-0
Summenformel C9H8NO2
Molekulargewicht (g/mol) 162.17
MDL-Nummer MFCD00010635
InChI-Schlüssel QNRXNRGSOJZINA-QMMMGPOBSA-M
Synonym indoline-2-carboxylic acid, +/--indoline-2-carboxylic acid, dl-indoline-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylicacid, 2,3-dihydro, 2,3-dihydroindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro, 2-indolinecarboxylic acid, indoline-2-carboxylicacid, 1-indoline-2-carboxylic acid, pubchem3035
PubChem CID 86074
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1H-Indol-2-Carbonsäure
SMILES [O-]C(=O)[C@@H]1CC2=CC=CC=C2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-Indoline-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∼168°C (decomposition)
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 163.18
Reinheit (%) 95%