Learn More
Indolin-2-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30405177
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30405177 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30405177 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI6272051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indoline-2-carboxylic Acid
CAS 78348-24-0
Summenformel C9H9NO2
Menge 1 g
Synonym (±)-2,3-Dihydroindole-2-carboxylic Acid, (±)-Indoline-2-carboxylic Acid, 2,3-Dihydro-1H-indole-2-carboxylic Acid, 2,3-Dihydroindole-2-carboxylic Acid, Indoline-2-carboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4,8,10H,5H2,(H,11,12)
SMILES OC(=O)C1Cc2ccccc2N1
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1H-Indol-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 163.17
Formelmasse 163.0633