Learn More
Indolin-2-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30398654
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30398654 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30398654 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI627205250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indoline-2-carboxylic Acid
CAS 78348-24-0
Summenformel C9H9NO2
Menge 250 mg
Synonym (±)-2,3-Dihydroindole-2-carboxylic Acid, (±)-Indoline-2-carboxylic Acid, 2,3-Dihydro-1H-indole-2-carboxylic Acid, 2,3-Dihydroindole-2-carboxylic Acid, Indoline-2-carboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4,8,10H,5H2,(H,11,12)
SMILES OC(=O)C1Cc2ccccc2N1
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1H-Indol-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 163.17
Formelmasse 163.0633